Learn More
Mitutoyo™ Pied à coulisse numérique
Marque:  Mitutoyo™ 500458
Code nomenclature Nacres: TB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.49500kg
Code produit. 11882633
  • 196.86€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
Pied à coulisse à alimentation solaire
• Affichage LCD, luminosité minimum d'utilisation 60 Lux
• Pied à coulisse à alimentation solaire
• Inclus en coffret plastique.
Spécification
Spécification
LCD
de 0 à 200 mm