Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur à triple affichage avec étalonnage Digi-Sense™ Traceable™
Utilisable comme horloge numérique, minuteur ou chronomètre
Marque: Cole-Parmer™ 94411-10
60.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus.
- La minuterie affiche l’heure du jour ou le temps restant dans l’un des trois canaux de chronométrage.
- Chaque canal peut être utilisé simultanément ou indépendamment.
- La minuterie rappelle l’heure précédemment réglée.
- L’affichage permet de compter à rebours ou en incrémentant simultanément sur différents canaux avec des temporisations illimitées.
- Les tonalités d’alarme sont uniques pour chaque canal et disposent d’un volume réglable.
- L’écran LCD clignotant indique une condition d’alarme.
- Les produits Traceable™ sont étalonnés conformément aux normes NIST Traceable et prêts à l’emploi dès réception.
- Chaque produit passe par un processus de vérification intense avant de pouvoir porter le nom Traceable et comprend un certificat NIST Traceable.
- Cela signifie qu’un laboratoire de test d’étalonnage agréé 17025 a confirmé que le produit répond ou dépasse toutes les spécifications indiquées, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l’argent en n’ayant pas à réaliser l’étalonnage.
- L’étalonnage NIST Traceable vous aide également à vous conformer aux normes de qualité et à respecter la conformité réglementaire pour les exigences ISO, FDA, GMPc, VFC, CAP, CLIA et de la Commission mixte.
Spécification
Jusqu’à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes | |
plusmn; 0,001% | |
LCD | |
3 | |
3/8 po | |
Traçabilité NIST |
1 min. Bip continu et alarme visuelle | |
1 s | |
Minuteur à triple affichage avec étalonnage Traceabletrade; | |
8,3cm | |
7,6cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30