Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Utilisez ces sondes à usage général pour une grande variété d’applications et d’environnements.Les sondes thermocouples Cole-Parmer™ Digi-Sense sont conçues pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Marque:  Cole-Parmer™ 93631-01
Code produit. 11785579
  • 70.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
Spécification
±0,4/±3,6/2/±4 %
–150deg;C à +700deg;C
Manche en acier inoxydable miniature, matériau de la gaine ICONEL™
304,8 mm
Sonde de type K, haute température, longueur de 12 po, diamètre de 0,020 po, mini-connecteur, mise à la terre, 3 pi 24-Ga
Thermo-sonde
K