Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Code produit. p-8003740 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longueur (métrique):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
600 mm
Type:
Sonde RTD
Thermo-sonde
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11730399
Marque: Cole-Parmer™ 9360124
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces sondes à usage général pour une grande variété d’applications et d’environnements.Les sondes thermocouples Cole-Parmer™ Digi-Sense sont conçues pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
  • Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
Précision ±0,4/±3,6/2/±4 %
Description Sonde de pénétration à usage intensif de type K 12 po de long avec mini connecteur de 0,250 po de dia., mise à la terre
max. (métrique) -150°C à +900°C
Type Thermo-sonde
Matériau Acier inoxydable, poignée en plastique ABS
Longueur (métrique) 304,8 mm
Diamètre (métrique) externe 6,35 mm