Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Utilisez ces sondes à usage général pour une grande variété d’applications et d’environnements.Les sondes thermocouples Cole-Parmer™ Digi-Sense sont conçues pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Marque:  Cole-Parmer™ 93822-00
Code produit. 11734179
  • 115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
Spécification
plusmn;1,1deg;C/plusmn;0,12 %
–50deg;C à +482deg;C
Gaine de protection en acier inoxydable
Sonde RTD Ind Comp, longueur de 1,5 po, ergots Spd, diamètre de 0,188 po, câble tressé SS de 4 pi
Sonde RTD
38,1 mm