Learn More
Digi-Sense™ Indicateurs d’humidité et de température pré-étalonnées
Conçu pour mesurer les niveaux d’humidité appropriés
46.10€ - 55.00€
Spécification
Accuracy (Barometer) | ±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH |
---|---|
Taux d’humidité | 20 à 90 % |
Resolution (Humidity) | 0,01 |
Resolution (Temperature) | 0,1°C |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 50°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15890036
|
Digi-Sense™
20250-30 |
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. |
46.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15800046
|
Digi-Sense™
20250-31 |
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. Le modèle20250-31 comprend également une sonde de température externe avec un câble de 3 pieds. |
55.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Conçu pour mesurer les niveaux d’humidité appropriés
- La garantie de mesures fiables !
- Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
- Indicateur unique de confort de l’environnement
- Affiche à la fois la température et l’humidité
Garantie
2 ans
Spécification
±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH | |
0,01 | |
0°C à 50°C | |
32°F à 120°F | |
±5 % HR ; ±8 % HR supérieure à 80 % et inférieure à 40 % HR | |
0,8 cm | |
4,25 in | |
2,25 in |
20 à 90 % | |
0,1°C | |
Mesures à l’intérieur | |
±1,8°F (±1°C) | |
Thermo-hygromètre | |
0,3125 in | |
10,8 cm | |
5,7 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Digi-Sense™ Indicateurs d’humidité et de température pré-étalonnées