Learn More
Digi-Sense™ Indicateurs d’humidité et de température pré-étalonnées
Code produit. 15800046
Click to view available options
Comprend:
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. Le modèle20250-31 comprend également une sonde de température externe avec un câble de 3 pieds.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15800046
Marque: Digi-Sense™ 2025031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. Le modèle20250-31 comprend également une sonde de température externe avec un câble de 3 pieds.
Conçu pour mesurer les niveaux d’humidité appropriés
  • La garantie de mesures fiables !
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Indicateur unique de confort de l’environnement
  • Affiche à la fois la température et l’humidité
Garantie
2 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Mesures à l’intérieur
Accuracy (Barometer) ±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH
Taux d’humidité 20 à 90 %
Resolution (Humidity) 0,01
Resolution (Temperature) 0,1°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 120°F
Précision (température) ±1,8°F (±1°C)
Précision (humidité relative) ±5 % HR ; ±8 % HR supérieure à 80 % et inférieure à 40 % HR
Comprend Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. Le modèle20250-31 comprend également une sonde de température externe avec un câble de 3 pieds.
Description Indicateur d’humidité et de température préétalonnées avec sonde externe
Type Thermo-hygromètre
Hauteur (métrique) 0,8 cm
Hauteur (impériale) 0,3125 in
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10,8 cm
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 5,7 cm