Learn More
Diéthylènetriamine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Diéthylènetriamine, 98 % et plus, C4H13N3, numéro CAS-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2’-diaminodiéthylamine, diéthylènetriamine, 2,2’-iminodiéthylamine, bis 2-aminoéthyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoéthyl amine, epicure t, diéthylène triamine, 2,5 L, 98 % min. (GC), 04,255
40.10€ - 442.20€
Identifiants chimiques
CAS | 111-40-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H13N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.17 |
Numéro MDL | MFCD00008171 |
Clé InChI | RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine |
CID PubChem | 8111 |
ChEBI | CHEBI:30629 |
SMILES | NCCNCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10656682
|
Thermo Scientific Acros
114312500 |
250 mL | Flacon en verre |
40.10€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090840
|
Thermo Scientific Acros
114310010 |
1 L | Flacon en verre |
71.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10510381
|
Thermo Scientific Acros
114310025 |
2.5 L | Flacon en verre |
140.70€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995181
|
Thermo Scientific Acros
114310100 |
10 L | Récipient en plastique |
442.20€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-40-0 | |
103.17 | |
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N | |
8111 | |
NCCNCCN |
C4H13N3 | |
MFCD00008171 | |
diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine | |
CHEBI:30629 |
Spécification
Diethylenetriamine | |
-40.0°C | |
206.0°C | |
Authentique | |
C4H13N3 | |
1.4826 to 1.4846 | |
04,255 | |
diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine | |
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N | |
N’-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine | |
8111 | |
5.05 mPa.s (20°C) | |
98+% |
111-40-0 | |
0.9600g/mL | |
96°C | |
98% min. (GC) | |
H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 | |
MFCD00008171 | |
0.96 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons | |
NCCNCCN | |
103.17 | |
CHEBI:30629 | |
103.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-865-4
- Diethylenetriamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.