Learn More
Diéthylènetriamine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10510381
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Diéthylènetriamine, 98 % et plus, C4H13N3, numéro CAS-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2’-diaminodiéthylamine, diéthylènetriamine, 2,2’-iminodiéthylamine, bis 2-aminoéthyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoéthyl amine, epicure t, diéthylène triamine, 2,5 L, 98 % min. (GC), 04,255
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-40-0
Formule moléculaire C4H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00008171
Clé InChI RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
CID PubChem 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMILES NCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriamine
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 206.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4826 to 1.4846
Quantité 2.5 L
Beilstein 04,255
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
Nom IUPAC bis(2-aminoethyl)amine
Viscosité 5.05 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide