Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
27.34€ - 718.58€
Identifiants chimiques
CAS | 1609-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.14 |
Numéro MDL | MFCD00009106 |
Clé InChI | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid |
CID PubChem | 3051 |
ChEBI | CHEBI:59051 |
Nom IUPAC | carbonate d’éthyle éthoxycarbonyle |
SMILES | CCOC(=O)OC(=O)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052140
|
Thermo Scientific Acros
170250050 |
5 g | Flacon en verre |
27.34€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10417970
|
Thermo Scientific Acros
170250250 |
25 g | Flacon en verre |
86.33€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114380
|
Thermo Scientific Acros
170251000 |
100 g | Flacon en verre |
241.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10794264
|
Thermo Scientific Acros
170255000 |
500 g | Flacon en verre |
718.58€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1609-47-8 | |
162.14 | |
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N | |
3051 | |
carbonate d’éthyle éthoxycarbonyle |
C6H10O5 | |
MFCD00009106 | |
diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid | |
CHEBI:59051 | |
CCOC(=O)OC(=O)OCC |
Spécification
Diethyl pyrocarbonate | |
1.1175g/mL | |
69°C | |
C6H10O5 | |
1.3960 to 1.4000 | |
03,IV,18 | |
1.1175 | |
Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin | |
CCOC(=O)OC(=O)OCC | |
162.14 | |
CHEBI:59051 | |
162.14 | |
Pures |
1609-47-8 | |
93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg) | |
0.97 | |
O(CO2C2H5)2 | |
MFCD00009106 | |
153146 | |
diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid | |
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N | |
carbonate d’éthyle éthoxycarbonyle | |
3051 | |
1.97 mPa.s (20°C) | |
97% |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Nocif en cas d'ingestion, Liquide combustible, Peut irriter les voies respiratoires, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Toxicité aiguë (category 4), Liquides inflammables (category 4), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 216-542-8
- Diethyl pyrocarbonate