Learn More
Pyrocarbonate de diéthyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10114380
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1609-47-8
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00009106
Clé InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
CID PubChem 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nom IUPAC carbonate d’éthyle éthoxycarbonyle
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl pyrocarbonate
Densité 1.1175g/mL
Point d’ébullition 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 69°C
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O(CO2C2H5)2
Indice de réfraction 1.3960 to 1.4000
Quantité 100 g
Beilstein 03,IV,18
Merck Index 153146
Gravité spécifique 1.1175
Informations sur la solubilité Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viscosité 1.97 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl pyrocarbonate