Learn More
Éther diéthylique, technique, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13447576
Éther diéthylique, technique, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13447576
5 L, Tambour métallique
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Tambour métallique
Code produit. 13447576
Marque: Thermo Scientific Acros 444260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116,0°C
CAS 60-29-7
Densité 0.7140g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Quantité 5 L
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Tambour métallique
Indice de réfraction 1.3510 to 1.3530
Gravité spécifique 0.714
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro MDL MFCD00011646
Viscosité 0.2448 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,3861
Informations sur la solubilité Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid,miscible with lower aliphatic alcohols,benzene,,chloroform,petroleum ether and many oils
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Poids de la formule 74.12
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449694 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog Number444260050
Numéro de lotA0448821 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2023 Catalog Number444260050
Numéro de lotA0398972 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number444260050
Numéro de lotA0415980 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number444260050
Numéro de lotA0442458 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2022 Catalog Number444260050
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther diéthylique, technique, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >