Learn More
Éther diéthylique, ACS, 98 % min, stab. avec 0,001 % de BHT et 3 % d’éthanol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11357538
Éther diéthylique, ACS, 98 % min, stab. avec 0,001 % de BHT et 3 % d’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357538
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
6 x 500 g
Code produit. 11357538
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033224.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Largement utilisé comme solvant, dissout P, S, Br2 et I2
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br2 and I2. It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion °C to 116°C
Note relative au nom 0.7134, 1.35555
Densité 0.713
Point d’ébullition 34.6°C
Quantité 500 g
Point d’éclair -45°C (-49°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3525
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire (C2H5)2O
Numéro UN UN1155
Merck Index 14,3806
Informations sur la solubilité Immiscible with water,miscible with alcohol.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≤98%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ04K642 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number033224.36,033224.62
Numéro de lotW30K935 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number033224.36,033224.62
Numéro de lotN17H740 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog Number033224.36,033224.62
Numéro de lotJ05U796 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2022 Catalog Number033224.36,033224.62
Numéro de lotK07R035 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number033224.36,033224.62
Nom du produit
Éther diéthylique, ACS, 98 % min, stab. avec 0,001 % de BHT et 3 % d’éthanol, Thermo Scientific Chemicals >