Learn More
Éther diéthylique, 99,5 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 217.00€
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10018031
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
326861000
100 mL
51.30€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10169491
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
326860010
1 l
110.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11974691
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
326860025
2.5 L
217.00€
2.50L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
éthoxyéthane
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Spécification
Diethyl ether
60-29-7
0.7140g/mL
−45°C
Water <50ppm
99.5%
0.714
(CH3CH2)2O
0.2448 mPa.s (20°C)
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
éthoxyéthane
3283
74.12
Extra sec
-116.0°C
Incolore
34.6°C
Liquide
1.3510 to 1.3530
0.001 % max.
C4H10O
MFCD00011646
0.005% Max. (Coulometric)
Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
99.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Peut former des peroxydes explosifs.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P :
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées c
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI5775000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.