Learn More
Éther diéthylique, 99,5 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 l
2.5 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ether diéthylique |
Point de fusion | -116,0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7140 g/ml |
Point d’ébullition | 34.6°C |
Quantité | 1 l |
Point d’éclair | − 45°C |
Forme physique | Liquide |
Notes de qualité de la pureté | Eau < 50 ppm |
Indice de réfraction | 1.3510 à 1.3530 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.