Learn More
Diclofenac diethylamine, MedChemExpress
MedChemExpress Diclofenac diethylamine is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac diethylamine induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
90.45€ - 147.15€
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac diethylamine
CAS 78213-16-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H22Cl2N2O2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16456298
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-15036A
10 g
147.15€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16448887
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-15036A
5 g
90.45€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Diclofenac diethylamine is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac diethylamine induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Spécification
Spécification
Diclofenac diethylamine
Off-White
C18H22Cl2N2O2
O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.CCNCC
369.29
Research
COVID-19-immunoregulation
78213-16-8
Research
DMSO : 150 mg/mL (406.18 mM; Need ultrasonic)
369.29
99.55%
Solid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.