Learn More
Dichlorométhane, puriss., Honeywell
64.13€ - 1294.89€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichlorométhane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15602590
|
Honeywell Riedel-de Haën
24233-1L |
1 L |
64.13€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15612590
|
Honeywell Riedel-de Haën
24233-2.5L |
2.5 L |
129.33€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15632590
|
Honeywell Riedel-de Haën
24233-35KG |
35 kg |
361.43€
35kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15622590
|
Honeywell Riedel-de Haën
24233-250KG |
250 kg |
1294.89€
250kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichlorométhane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
75-09-2 | |
0.22 | |
CH2Cl2 | |
24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C) | |
1730800 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorométhane | |
6344 | |
84.93g/mol | |
puriss. |
Meets analytical specification of Ph.Eur.NF | |
1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C | |
1223°F | |
MFCD00000881 | |
1593 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥99% (GC) |
Sécurité et traitement
P261-P281-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335-H336-H351-H373
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.