Learn More
Dichlorométhane, pour HPLC, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, 2,5 L, 39°C, incolore, 84,93 g/mol, -97°C, 881, flacon de verre ambré, liquide, 2,93, 350 mbar à 20°C, 0,43 mPaS à 20°C
103.00€ - 233.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dichloromethane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10468210
|
Fisher Chemical
D/1856/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
103.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626642
|
Fisher Chemical
D/1856/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
233.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10010120
|
Fisher Chemical
D/1856/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
137.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10030120
|
Fisher Chemical
D/1856/21 |
5 L | Bidon en aluminium |
220.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, 2,5 L, 39°C, incolore, 84,93 g/mol, -97°C, 881, flacon de verre ambré, liquide, 2,93, 350 mbar à 20°C, 0,43 mPaS à 20°C
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCl |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
dichloromethane |
Spécification
-97°C | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00000881 | |
0.43 mPaS at 20°C | |
ClCCl | |
84.93 |
75-09-2 | |
39°C | |
CH2Cl2 | |
350mbar at 20°C | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane | |
84.93g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.