Learn More
Dichlorométhane, pour HPLC, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, 2,5 L, 39°C, incolore, 84,93 g/mol, -97°C, 881, flacon de verre ambré, liquide, 2,93, 350 mbar à 20°C, 0,43 mPaS à 20°C
Spécification
Spécification
Point de fusion | -97°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 39°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 350mbar at 20°C |
Viscosité | 0.43 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 84.93g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.