Learn More
Dichlorométhane, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 68.64€
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367876
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13089.AP
500 mL
25.53€
500mL
11377876
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13089.AU
1000 mL
31.76€
1L
11416790
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13089.0F
2500 mL
68.64€
2500mL
Description
Description
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorométhane est utilisé dans les applications pharmaceutiques. Son utilisation est un solvant dans la fabrication de produits chimiques fins, de médicaments, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques, ainsi que dans le domaine de l’ingénierie alimentaire. C’est le solvant de choix pour l’extraction de la caféine. Il est utilisé comme solvant et décapant pour peinture, et comme agent soufflant pour les mousses de polyuréthane. Il est utile pour la fraction d’huile de pyrolyse éclair et pour l’extraction du benzo-15-couronne-5 .
Solubilité
Miscible avec l’acétate d’éthyle, l’alcool, les hexanes, le méthanol, l’éther diéthylique, le n-octanol, l’acétone benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther diéthylique et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Gardez le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Incompatible avec les métaux alcalins, l’aluminium, les agents oxydants forts, les bases, les amines, le magnésium, les bases fortes acides et les composés vinyliques.
Spécification
Identifiants chimiques
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
dichlorométhane
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Spécification
Dichloromethane
stabilized with ca. 50ppm amylene
1.325
Sweet
CH2Cl2
UN1593
14,6063
Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
≥99%
-95°C
75-09-2
39°C to 40°C
1.4244
MFCD00000881
1730800
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichlorométhane
6344
84.93
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H336-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DICHLOROMÉTHANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante