Learn More
Dichlorométhane, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11377876
Dichlorométhane, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377876
1000 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Code produit. 11377876
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13089.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorométhane est utilisé dans les applications pharmaceutiques. Son utilisation est un solvant dans la fabrication de produits chimiques fins, de médicaments, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques, ainsi que dans le domaine de l’ingénierie alimentaire. C’est le solvant de choix pour l’extraction de la caféine. Il est utilisé comme solvant et décapant pour peinture, et comme agent soufflant pour les mousses de polyuréthane. Il est utile pour la fraction d’huile de pyrolyse éclair et pour l’extraction du benzo-15-couronne-5 .
Solubilité
Miscible avec l’acétate d’éthyle, l’alcool, les hexanes, le méthanol, l’éther diéthylique, le n-octanol, l’acétone benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther diéthylique et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Gardez le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Incompatible avec les métaux alcalins, l’aluminium, les agents oxydants forts, les bases, les amines, le magnésium, les bases fortes acides et les composés vinyliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -95°C
Note relative au nom stabilized with ca. 50ppm amylene
Densité 1.325
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Quantité 1000 mL
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.4244
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2411744 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2024 Catalog NumberL13089.0F,L13089.AP,L13089.AU
Numéro de lot2493927 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL13089.0F,L13089.AP,L13089.AU
Numéro de lot10250085 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberL13089.0F,L13089.AP,L13089.AU
Numéro de lot10250086 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog NumberL13089.0F,L13089.AP,L13089.AU
Numéro de lot10239056 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL13089.0F,L13089.AP,L13089.AU
Nom du produit
Dichlorométhane, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals >