Learn More
Sébacate de dibutyle, 93 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10410831
Sébacate de dibutyle, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10410831
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10410831
Marque: Thermo Scientific Acros 406652500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-43-3
Formule moléculaire C18H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Numéro MDL MFCD00027218
Clé InChI PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7986
Nom IUPAC dibutyle decanedioate
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl sebacate
Point de fusion -12°C
Densité 0.9400g/mL
Point d’éclair 167°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 314.46
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466988 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog Number406650025,406652500,406650010
Numéro de lotA0463353 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/05/2024 Catalog Number406650025,406652500,406650010
Numéro de lotA0461484 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number406650025,406652500,406650010
Numéro de lotA0459578 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2024 Catalog Number406650025,406652500,406650010
Numéro de lotA0445999 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number406650025,406652500,406650010
Identifiant produit
  • Dibutyl sebacate
Nom du produit
Sébacate de dibutyle, 93 %, Thermo Scientific Chemicals >