Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Orthophosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical, quantité : 500 g, CAS : 10039-32-4, point de fusion : 35°C, formule moléculaire : H25Na2O16P, poids moléculaire : 358.137, emballage : Récipient de poudre en plastique
76.85€ - 89.15€
Identifiants chimiques
CAS | 10039-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H25Na2O16P |
Poids moléculaire (g/mol) | 358.137 |
Numéro MDL | 149181 |
Clé InChI | DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 |
CID PubChem | 61456 |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10102880
|
Fisher Chemical
S/4400/53 |
500 g |
89.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10204020
|
Fisher Chemical
S/4400/60 |
1 kg |
76.85€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Orthophosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical, quantité : 500 g, CAS : 10039-32-4, point de fusion : 35°C, formule moléculaire : H25Na2O16P, poids moléculaire : 358.137, emballage : Récipient de poudre en plastique
Identifiants chimiques
10039-32-4 | |
358.137 | |
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L | |
61456 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
H25Na2O16P | |
149181 | |
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 | |
hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté |
Spécification
35°C | |
9.0 to 9.4 | |
H25Na2O16P | |
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
358.137 | |
358.13g/mol |
10039-32-4 | |
Solide | |
149181 | |
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L | |
hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté | |
61456 | |
Récipient de poudre en plastique |