Learn More
Orthophosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Description
Orthophosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical, quantité : 500 g, CAS : 10039-32-4, point de fusion : 35°C, formule moléculaire : H25Na2O16P, poids moléculaire : 358.137, emballage : Récipient de poudre en plastique
Specifications
Specifications
Point de fusion | 35°C |
pH | 9.0 to 9.4 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 358.13g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction