Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™ Code produit.: 10376430
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. 10376430
500 g, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10376430
Marque: Fisher Chemical P/5240/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-11-4
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL 11383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 174.18g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™ >