Learn More
Oxyde de di-n-octyltine, Thermo Scientific Chemicals
27.44€ - 237.18€
Identifiants chimiques
CAS 870-08-6
Formule moléculaire C16H34OSn
Poids moléculaire (g/mol) 361.16
Numéro MDL MFCD00013839
Clé InChI LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
CID PubChem 93563
Nom IUPAC dioctyl(oxo)étain
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11354869
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071193.14
25 g
27.44€
25g
11364869
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071193.22
100 g
56.18€
100g
11344869
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071193.36
500 g
237.18€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
870-08-6
361.16
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
93563
CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
C16H34OSn
MFCD00013839
di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
dioctyl(oxo)étain
Spécification
Di-n-octyltin oxide
245°C to 248°C (decomposition)
C16H34OSn
di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
361.16
361.14
870-08-6
Blanc
MFCD00013839
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
dioctyl(oxo)étain
93563
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-791-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7620000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante