Learn More
Oxyde de di-n-octyltine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11344869
Oxyde de di-n-octyltine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344869
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11344869
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 071193.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-08-6
Formule moléculaire C16H34OSn
Poids moléculaire (g/mol) 361.16
Numéro MDL MFCD00013839
Clé InChI LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 93563
Nom IUPAC dioctyl(oxo)étain
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octyltin oxide
Point de fusion 245°C to 248°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de la formule 361.14
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD11X030 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number071193.22,071193.14,071193.36
Numéro de lotJ16T004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number071193.22,071193.14,071193.36
Numéro de lotH22T028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number071193.22,071193.14,071193.36
Numéro de lotD16M11 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number071193.22,071193.14,071193.36
Numéro de lotF06X029 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number071193.22,071193.14,071193.36
Nom du produit
Oxyde de di-n-octyltine, Thermo Scientific Chemicals >