Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alliage de Devarda, granulaire
Description
Devarda's Alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline conditions. It is also used in the quantitative or qualitative analysis of nitrates in agriculture and soil science before the development of ion chromatography. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Devarda's Alloy |
Densité | 4.355 |
Quantité | 500 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Slightly soluble in hydrochloric acid |
Forme | Granulaire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X25K055 | Certificat d’analyse | 11/11/2024 | 045526.22,045526.36 |
W04K017 | Certificat d’analyse | 11/09/2024 | 045526.22,045526.36 |
U08K012 | Certificat d’analyse | 21/08/2024 | 045526.22,045526.36 |
P12K043 | Certificat d’analyse | 20/03/2024 | 045526.22,045526.36 |
T24J065 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 045526.22,045526.36 |
Sécurité et traitement
- Devarda's Alloy, granular
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Devardas alloy, granular
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%