Learn More
Nickel-aluminium, alliage de type Raney, poudre Al-Ni 50/50, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum-nickel |
Couleur | Noir-gris à gris |
Point de fusion | 1350.0°C |
Densité | 3.4600g/mL |
Quantité | 100 g |
Fieser | 01,723; 02,293; 05,570; 06,502; 07,312; 01,723; 02,293; 05,570; 06,502; 07,312; 08,433; 09,405; 10,339; 11,457; 12,422; 13,265; 14,270; 15,278; 17,296 |
Poids de la formule | 85.68 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Aluminium-nickel, Raney-type alloy, powder
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .