Learn More
Acide désoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.89€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83-44-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H40O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 392.58 |
Numéro MDL | MFCD00003673 |
Clé InChI | KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N |
Synonyme | deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol |
CID PubChem | 222528 |
ChEBI | CHEBI:28834 |
Nom IUPAC | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10 S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]acide pentanoïque |
SMILES | [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400551
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20061.14 |
25 g |
37.89€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410551
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20061.22 |
100 g |
87.33€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420551
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20061.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40-80% of a protein from a 1 μg/mL solution. It forms complexes with fatty acid. Used as an emulsifying agent in food, a precursor in the synthesis of cortisone, and a gallbladder stimulant. It has been used to study assess how physiological concentrations of ursodeoxycholic acid (UDCA) vs. deoxycholic acid (DCA) affect barrier function in mouse intestinal tissue. Deoxycholic acid has been used in a study to assess a pH-Responsive Mechanism of a Deoxycholic Acid and Folate Co-Modified Chitosan Micelle under Cancerous Environment. It has also been used in a study to investigate dose-dependent anti-inflammatory effect of ursodeoxycholic acid in experimental colitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide désoxycholique a été utilisé dans une procédure modifiée pour récupérer 40 à 80 % d’une protéine à partir d’une solution de 1 µg/ml. Il forme des complexes avec des acides gras. Utilisé comme agent émulsifiant dans les aliments, précurseur dans la synthèse de la cortisone et stimulant de la vésicule biliaire. Il a été utilisé pour étudier comment les concentrations physiologiques de l’acide ursodésoxycholique (UDCA) par rapport à l’acide désoxycholique (DCA) affectent la fonction barrière dans le tissu intestinal de la souris. L’acide désoxycholique a été utilisé dans le cadre d’une étude visant à évaluer un mécanisme réactif au pH d’un acide désoxycholique et d’un chitosan micelle folate co-modifié dans un environnement cancéreux. Il a également été utilisé pour étudier l’effet anti-inflammatoire dépendant de la dose d’acide ursodésoxycholique dans la colite expérimentale.
Solubilité
L’acide libre est soluble à 0,044 g/l dans l’eau à 20°C. La solubilité dans le méthanol est pratiquement transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
83-44-3 | |
392.58 | |
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N | |
222528 | |
(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10 S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]acide pentanoïque |
C24H40O4 | |
MFCD00003673 | |
deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol | |
CHEBI:28834 | |
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
Spécification
Deoxycholic acid | |
172°C to 176°C | |
MFCD00003673 | |
14,2899 | |
The free acid is soluble at 0.044g/L in water at 20°C. Solubility in methanol is almost transparent. | |
+54° (c=2 in Ethanol) | |
(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10 S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]acide pentanoïque | |
222528 | |
392.58 |
83-44-3 | |
C24H40O4 | |
3219882 | |
deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol | |
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N | |
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C | |
392.58 | |
CHEBI:28834 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 201-478-5
missing translation for 'rtecsNumber' : FZ2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only