Learn More
Acide désoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410551
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40-80% of a protein from a 1 μg/mL solution. It forms complexes with fatty acid. Used as an emulsifying agent in food, a precursor in the synthesis of cortisone, and a gallbladder stimulant. It has been used to study assess how physiological concentrations of ursodeoxycholic acid (UDCA) vs. deoxycholic acid (DCA) affect barrier function in mouse intestinal tissue. Deoxycholic acid has been used in a study to assess a pH-Responsive Mechanism of a Deoxycholic Acid and Folate Co-Modified Chitosan Micelle under Cancerous Environment. It has also been used in a study to investigate dose-dependent anti-inflammatory effect of ursodeoxycholic acid in experimental colitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide désoxycholique a été utilisé dans une procédure modifiée pour récupérer 40 à 80 % d’une protéine à partir d’une solution de 1 µg/ml. Il forme des complexes avec des acides gras. Utilisé comme agent émulsifiant dans les aliments, précurseur dans la synthèse de la cortisone et stimulant de la vésicule biliaire. Il a été utilisé pour étudier comment les concentrations physiologiques de l’acide ursodésoxycholique (UDCA) par rapport à l’acide désoxycholique (DCA) affectent la fonction barrière dans le tissu intestinal de la souris. L’acide désoxycholique a été utilisé dans le cadre d’une étude visant à évaluer un mécanisme réactif au pH d’un acide désoxycholique et d’un chitosan micelle folate co-modifié dans un environnement cancéreux. Il a également été utilisé pour étudier l’effet anti-inflammatoire dépendant de la dose d’acide ursodésoxycholique dans la colite expérimentale.
Solubilité
L’acide libre est soluble à 0,044 g/l dans l’eau à 20°C. La solubilité dans le méthanol est pratiquement transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-44-3
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00003673
Clé InChI KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonyme deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
CID PubChem 222528
ChEBI CHEBI:28834
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10 S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]acide pentanoïque
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxycholic acid
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 100 g
Beilstein 3219882
Merck Index 14,2899
Informations sur la solubilité The free acid is soluble at 0.044g/L in water at 20°C. Solubility in methanol is almost transparent.
Rotation optique +54° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 392.58
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Deoxycholic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Deoxycholic acid