Learn More
Étalons de densité (25 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
Marque: Paragon Scientific DEN25-03
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 64742-88-7 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 1300 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
60 mL | |
0.775 g/mL (25°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Sécurité et traitement
- DEN25-03
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Valeurs nominales citées