Learn More
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Étalons de densité (25°C), Paragon Scientific™
Code produit. p-7161073
0,6552 g/ml (25°C), 60mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Densité:
0,6552 g/ml (25°C)
0,7223 g/ml (25°C)
0,775 g/ml (25°C)
0,8349 g/ml (25°C)
0,8678 g/ml (25°C)
0,934 g/ml (25°C)
0,9803 g/ml (25°C)
1,0242 g/ml (25°C)
1,0657 g/ml (25°C)
1,1233 g/ml (25°C)
1,1869 g/ml (25°C)
1,2819 g/ml (25°C)
1,6143 g/ml (25°C)
Conditionnement:
60mL
Code produit. 13440509
Marque: Paragon Scientific DEN2501
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
  • Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
Densité 0,6552 g/ml (25°C)
Quantité 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DEN25-01
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Valeurs nominales citées
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalons de densité (25°C), Paragon Scientific™ >