Learn More
Étalons de densité (25 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
Marque:  Paragon Scientific DEN25-10
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 13450519
  • 74.00€ / 60mL
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
60 mL
1.1233 g/mL (25°C)
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Promotions
Valeurs nominales citées