Learn More
Étalons de densité (25 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
Marque: Paragon Scientific DEN25-09
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
- Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
60 mL | |
1.0657 g/mL (25°C) |
Valeurs nominales citées