Learn More
Étalons de densité (25 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
Marque:  Paragon Scientific DEN25-08
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 13420519
  • 74.00€ / 60mL
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
  • Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
Spécification
60 mL
1.0242 g/mL (25°C)
Promotions
Valeurs nominales citées