Learn More
Étalons de densité (25 °C)
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 25°C
Marque: Paragon Scientific DEN25-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable (reportez-vous à la norme pour la durée de conservation).
- Fabriqué au Royaume-Uni et disponible sur stock pour expédition immédiate
Spécification
60 mL | |
0.934 g/mL (25°C) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Valeurs nominales citées
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu