Learn More
Étalons de densité (25°C), Paragon Scientific™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Densité:
0,6552 g/ml (25°C)
0,7223 g/ml (25°C)
0,775 g/ml (25°C)
0,8349 g/ml (25°C)
0,8678 g/ml (25°C)
0,934 g/ml (25°C)
0,9803 g/ml (25°C)
1,0242 g/ml (25°C)
1,0657 g/ml (25°C)
1,1233 g/ml (25°C)
1,1869 g/ml (25°C)
1,2819 g/ml (25°C)
1,6143 g/ml (25°C)
Conditionnement:
60mL
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Densité | 0,9803 g/ml (25°C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantité | 60 mL |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol
Valeurs nominales citées
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalons de densité (25°C), Paragon Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu