Learn More
Thermo Scientific™ Options de stockage dense
GREENER_CHOICE
Doublez votre capacité de stockage et divisez par deux vos coûts de stockage. Les options de stockage dense incluent des cryoboîtes standard qui fonctionnent avec des racks de congélateur de laboratoire existant.
Marque:  Thermo Scientific™ 5050-0001
45.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10233091
  • 62.85€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Doublez votre capacité de stockage et divisez vos coûts de stockage de 50 %. Les options de stockage dense Thermo Scientific™ utilisent des cryoboîtes standards avec des séparateurs à tubes 13 x 13 et stockent 169 tubes de 1 ml dans une seule cryoboîte. Ces boîtes de taille standard sont compatibles avec des racks pour congélateur de laboratoire taille standard.
  • Choisissez une boîte en carton ou en polycarbonate de taille standard
  • Insérez le séparateur de boîtes 13 x 13
  • Chargez la boîte avec 169 tubes de stockage Cryobank de 1 ml
  • Glissez la boîte dans vos racks de CryoBox existants de taille standard
  • Convient au congélateur mécanique ou au stockage d’azote liquide en phase vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cryoboîte Nalgene, non divisée
Polycarbonate
2D
Blanc
24
1 ml (tube)
Cryoboîte non divisée
Cryobank
4
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7354008010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Numéro de lot7356957010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Numéro de lot7354622010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Numéro de lot7399728010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/10/2022 Catalog Number5050-0001
Numéro de lot7392039010 Type de certificatCertificat de conformité Date13/05/2022 Catalog Number5050-0001
Nom du produit
Thermo Scientific™ Options de stockage dense > Cryoboîte Thermo Scientific™ Nalgene™, non divisée, PC, blanche avec couvercle transparent, 4/sachet, 24/boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.