Learn More
Fisherbrand™ Déminéralisateur portatif
Livré avec des raccords, un tuyau de 4 m, une vanne d’arrêt, des vis et des boulons, un coupleur rapide, une vanne à débit rapide et un réducteur de pression. Le déminéraliseur portatif Fisherbrand™ est fourni assemblé et fonctionne sans électricité.
Marque:  Fisherbrand™ DEMO3
Code produit. 11914169
  • 473.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conductivité : 0,3 à 2 μS/cm.
  • Capacité pour 25°F : DEM’O 3 : 286 litres – DEM’O 4 : 420 litres – DEM’O 5 : 570 litres
  • Pression maximale : 4 bars à température ambiante
  • Débit : jusqu’à 150 litres/heure
  • Température maximale d’utilisation : 25°C
  • Saturation : la station de production d’eau déminéralisée est saturée lorsque la colonne bleue devient entièrement ocre.
  • Mural ou portatif
  • Conservation : 2 ans, dans son emballage d’origine, à température ambiante.
Spécification
Spécification
Cartouche bleu virant au brun ocre
150 L/h
Déminéralisateur
3 cartouches et 2 x 2 tubulures rigides
4 bar
25°C
Cartouche
286 L
23 x 60 cm
Purification d’eau
DEM’O3
1 kit
entre 10°C et 25°C
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Déminéralisateur portatif > Capacité : 286 l