Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Tongs Bow
Laboratory stainless steel bow tong with bright finish.
Marque:  Nickel Electro™ 3061
Code produit. 11553492
  • 8.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Laboratory bow tong
  • Stainless steel
  • 200 mm
  • With bright finish
Spécification
Spécification
Non-sterile
200 mm
Stainless Steel (304)
Laboratory Bow Tongs
Nom du produit
Nickel Electro™ Stainless Steel Tongs Bow > Nickel Electro™ Stainless Steel Tongs