Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 20 x 20 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 20 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
14.45€ - 15.70€
Spécification
Type de produit | 5 x 4 |
---|---|
Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15340420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503B |
Bleu |
15.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15310420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503A |
Blanc |
15.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15350420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503C |
Vert |
15.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15370420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503D |
Magenta | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Oui, si vide | |
Tubes à essai de 10 à 18 ml | |
100 x 127 x 83mm | |
3.9 in. | |
5 in. | |
3.3 in. |
5 x 4 | |
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (20 mm) | |
20 | |
2 Tiers | |
Non stérile | |
1 | |
100 mm | |
127 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 20 x 20 mm