Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender 3000™ - I-D33, certifiée
Balances pour applications industrielles de base
Marque:  OHAUS™ 30685100
600.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17592136
  • 615.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 heures avec batterie rechargeable ; 360 heures avec batteries jetables
RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
60 kg
355 x 305 mm
D33P60B1R1
Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
10,9 kg
6 batteries C (LR14) (non incluses) ; adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (non incluse)
Indicateur en plastique ABS, plateforme en acier inox 304 avec cadre tubulaire en acier revêtu de poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore
20 g
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
489 x 305 x 542 mm