Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender 3000™ - I-D33, certifiée
Balances compactes pour applications industrielles simples
575.00€ - 1085.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 100 heures avec batterie rechargeable ; 360 heures avec batteries jetables |
---|---|
Type de batterie | 6 batteries C (LR14) (non incluses) ; adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (non incluse) |
Type de connexion | RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet |
Structure | Indicateur en plastique ABS, plateforme en acier inox 304 avec cadre tubulaire en acier revêtu de poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
Type d’affichage | Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore |
Code produit | Marque | Modèle | Précision affichage | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Précision affichage | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17572136
|
OHAUS™
30685098 |
D33P15B1R1 | 5 g | 15 kg | 489 x 305 x 542 mm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17582136
|
OHAUS™
30685099 |
D33P30B1R1 | 10 g | 30 kg | 489 x 305 x 542 mm |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17592136
|
OHAUS™
30685100 |
D33P60B1R1 | 20 g | 60 kg | 489 x 305 x 542 mm |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17502146
|
OHAUS™
30685104 |
D33P60B1L2 | 20 g | 60 kg | 686 x 420 x 896 mm |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17512146
|
OHAUS™
30685105 |
D33P150B1L2 | 50 g | 150 kg | 686 x 420 x 896 mm |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17522146
|
OHAUS™
30685108 |
D33P150B1X2 | 50 g | 150 kg | 785 x 500 x 896 mm |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17532146
|
OHAUS™
30685109 |
D33P300B1X2 | 100 g | 300 kg | 785 x 500 x 896 mm |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17542146
|
OHAUS™
30685112 |
D33P300B1V3 | 100 g | 300 kg | 933 x 600 x 1195 mm |
1085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17552146
|
OHAUS™
30685113 |
D33P600B1V3 | 200 g | 600 kg | 933 x 600 x 1195 mm |
1035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17562146
|
OHAUS™
30685116 |
D33P15B1R5 | 5 g | 15 kg | 646 x 305 x 130 mm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17572146
|
OHAUS™
30685117 |
D33P30B1R5 | 10 g | 30 kg | 646 x 305 x 130 mm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17582146
|
OHAUS™
30685118 |
D33P60B1R5 | 20 g | 60 kg | 646 x 305 x 130 mm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17592146
|
OHAUS™
30685122 |
D33P60B1L5 | 20 g | 60 kg | 842 x 420 x 134 mm |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17502156
|
OHAUS™
30685123 |
D33P150B1L5 | 50 g | 150 kg | 842 x 420 x 134 mm |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17512156
|
OHAUS™
30685126 |
D33P150B1X5 | 50 g | 150 kg | 941 x 500 x 150 mm |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17522156
|
OHAUS™
30685127 |
D33P300B1X5 | 100 g | 300 kg | 941 x 500 x 150 mm |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Excellente visibilité des résultats sur un grand afficheur LCD rétroéclairé. En mode contrôle plus/moins, l’écran change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler qu’il se trouve dans la plage du poids cible.
- Cette balance industrielle robuste est équipée d’un plateau en acier inoxydable 304, d’un cadre tubulaire en acier peint et d’un capteur en aluminium IP65. L’indicateur est doté d’un boîtier ABS robuste avec son support de montage en acier.
- Logiciel incluant le comptage de pièces, contrôle plus/moins et totalisation. Un port RS232 de série et, en option, un port USB ou Ethernet permettent l’impression ou le transfert des données. Les modèles approuvés sont équipés de la solution EasyConnect™
Spécification
100 heures avec batterie rechargeable ; 360 heures avec batteries jetables | |
RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet | |
Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore | |
Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation. |
6 batteries C (LR14) (non incluses) ; adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (non incluse) | |
Indicateur en plastique ABS, plateforme en acier inox 304 avec cadre tubulaire en acier revêtu de poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation |