Learn More
Decon™ Decon 90
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif
59.85€ - 278.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | >13 |
Aspect | Blanc |
Point de fusion | -3,8°C |
Viscosité | 6 27 cps à 20°C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10335650
|
Decon™
D901 |
1 000 ml |
59.85€
1L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10549760
|
Decon™
D905 |
5000 ml |
278.00€
5L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif. Une solution de 2 % à 5 % convient à la majorité des applications de nettoyage. L’augmentation de la résistance de la solution, le chauffage de la solution ou l’utilisation dans un bain de nettoyage à ultrasons réduiront considérablement le temps de nettoyage. Ne convient pas aux métaux non ferreux, notamment l’aluminium et le zinc, ou au polycarbonate. Concentrat pH 13,0, solution à 10 % pH 11,9, solution à 2 % pH 10,7. Idéal pour les applications de nettoyage industriel de laboratoire, médicales et spécialisées.Spécification
Liquide | |
Blanc | |
6 27 cps à 20°C |
>13 | |
-3,8°C |