missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decon™ Decon 90
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
5000 ml
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
5L
Description
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif
- Sans phosphate et sans enzyme
- Une solution de 2 % à 5 % convient à la majorité des applications de nettoyage
- L’augmentation de la résistance de la solution, le chauffage de la solution ou l’utilisation dans un nettoyeur à ultrasons réduisent le temps de nettoyage
- Ne convient pas aux métaux non ferreux, notamment l’Al et le Zn, ou au PC
- Concentré
- pH 13,0
Specifications
Specifications
| Type de produit | Détergent liquide |
| pH | 13,0 (non dilué), 11,9 (10 %), 10,7 (2 %) |
| Aspect | Blanc laiteux |
| Point d’ébullition | 100,5°C |
| Composition | Une émulsion d’agents de surface actifs anioniques et non ioniques, d’agents stabilisants, de détergents sans phosphates |
| Type de conteneur | Récipients en polyéthylène |
| Volume (métrique) | 20 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- DECON 90
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction