Learn More
Acide décanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.40€ - 428.00€
Identifiants chimiques
CAS | 334-48-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.268 |
Numéro MDL | MFCD00004441 |
Clé InChI | GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid |
CID PubChem | 2969 |
ChEBI | CHEBI:30813 |
Nom IUPAC | acide décanoïque |
SMILES | CCCCCCCCCC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10114090
|
Thermo Scientific Acros
167271000 |
100 g | Flacon en verre |
41.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10722211
|
Thermo Scientific Acros
167275000 |
500 g | Flacon en verre |
129.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10014823
|
Thermo Scientific Acros
167270010 |
1kg | Flacon en verre |
205.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10465125
|
Thermo Scientific Acros
167270025 |
2,5kg | Récipient en plastique |
428.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
334-48-5 | |
172.268 | |
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N | |
2969 | |
acide décanoïque |
C10H20O2 | |
MFCD00004441 | |
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid | |
CHEBI:30813 | |
CCCCCCCCCC(=O)O |
Spécification
Decanoic acid | |
334-48-5 | |
268,0°C à 270,0°C | |
99% | |
CH3(CH2)8CO2H | |
02, II, 309 | |
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid | |
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N | |
acide décanoïque | |
2969 | |
172.27 | |
0,8900 g/ml | |
Authentique | |
0,89 |
99+% | |
30,0°C à 32,0°C | |
Blanc | |
C10H20O2 | |
MFCD00004441 | |
15, 1760 | |
Solubilité dans l’eau :0,15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans HNO3 dilué, soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme, le benzène et le disulfure de carbone | |
CCCCCCCCCC(=O)O | |
172.268 | |
CHEBI:30813 | |
99% | |
150°C | |
Solide cristallin |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-376-4
missing translation for 'rtecsNumber' : HD9100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Decanoic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.