Learn More
Acide décanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10465125
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334-48-5
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.268
Numéro MDL MFCD00004441
Clé InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
CID PubChem 2969
ChEBI CHEBI:30813
Nom IUPAC acide décanoïque
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 30,0°C à 32,0°C
Point d’ébullition 268,0°C à 270,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :0,15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans HNO3 dilué, soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme, le benzène et le disulfure de carbone
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99%
Densité 0,8900 g/ml
Quantité 2,5kg
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Solide cristallin
Gravité spécifique 0,89