Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marque:  Invitrogen™ H21492
154.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11504886
  • 206.00€ / 100mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Étant donné qu’il est fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001 à Eugene, Oregon, Hoechst 33342, de qualité FluoroPure, présente une pureté supérieure ou égale à 98 % par HPLC.
Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, biologie de la chromatine, fragmentation de l’ADN, cytométrie en flux, tests d’apoptose par cytométrie en flux, tests de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, dosages de cytotoxicité et de viabilité par cytométrie en flux, cytométrie en flux de procédés cellulaires, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites, ARNi, recherche en épigénétique et sur les ARN non codants
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
350 nm
Marquage fluorescent
100 mg
461 nm
FluoroPure™
Fluorescent Dye
Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
Hoechst 33342
Microscope à fluorescence
Fluorescence
Solide
Température ambiante
Coloration
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2896684 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog NumberH21492
Numéro de lot2747571 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog NumberH21492
Numéro de lot2685398 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog NumberH21492
Numéro de lot2481896 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2022 Catalog NumberH21492
Numéro de lot2481895 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2022 Catalog NumberH21492
Nom du produit
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > 100mg