Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D-(+)-tréhalose, 99 %
Description
D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau et l’alcool chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-(+)-Trehalose dihydrate |
Point de fusion | 97°C to 99°C |
Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 5322018 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and hot alcohol. |
Poids de la formule | 378.33 (342.29 Anhydrous) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250047 | Certificat d’analyse | 05/04/2024 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10247011 | Certificat d’analyse | 16/06/2023 | A19434,A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10242382 | Certificat d’analyse | 10/08/2022 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10189935 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10157886 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |